Få mere at vide
Silicium(IV)nitrid, amorft, nanopulver, 98,5+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Silicon (IV) nitride |
| Smeltepunkt | 1900 °C (sublimering) |
| Navn note | Amorf |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.2 g/mL |
| Merck Index | 14,8497 |
| Formel vægt | 140.28 |
| Show More |