Få mere at vide
Silicon(IV) nitride, amorphous, nanopowder, 98.5+%
Artikelnummer. 15432417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432417 5 g 5g
15497015 25 g 25g
15407025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045611.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12033-89-5
Molekylær formel N4Si3
Molekylvægt (g/mol) 140.28
MDL nummer MFCD00011230
InChI nøgle HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC navn Siliciumnitrid
SMIL N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) nitride
Smeltepunkt 1900°C (sublimation)
Navn note Amorphous
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Merck Index 14,8497
Formel vægt 140.28
Procent renhed ≥98.5%
Lugt Odorless
Tæthed 3.2 g/mL