Få mere at vide
Silicon(IV) nitride, alpha-phase, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049560
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11377008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014704.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Silicium(IV)nitrid bruges i bilindustrien som materiale til motordele såsom dieselmotorer og gløderør. Den bruges til vippearmspuder til lavere slid i motorer med gnisttænding. Keramik fremstillet af silicium(IV)nitrid udviser god stødbestandighed. På samme måde finder lejer lavet fra denne anvendelse i hovedmotorerne i NASA's rumfærge. Det fungerer som en isolator og bruges til fremstilling af integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12033-89-5
Molekylær formel N4Si3
Molekylvægt (g/mol) 140.28
MDL nummer MFCD00011230
InChI nøgle HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC navn Siliciumnitrid
SMIL N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) nitride, alpha-phase
Smeltepunkt 1900°C (sublimation)
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8497
Opløselighedsinformation Insoluble water.
Formel vægt 140.28
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Si3N4 90% min. (alpha form)
Lugt Odorless
Tæthed 3.2 g/mL