Få mere at vide
Silicium(IV) nitrid, alfafase, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11387008
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387008 100 g 100g
11377008 25 g 25g
11367008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014704.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140,28 g/mol
Silicium(IV)nitrid bruges i bilindustrien som materiale til motordele såsom dieselmotorer og gløderør. Den bruges til vippearmspuder til lavere slid i motorer med gnisttænding. Keramik fremstillet af silicium(IV)nitrid udviser god stødbestandighed. På samme måde finder lejer lavet fra denne anvendelse i hovedmotorerne i NASA's rumfærge. Det fungerer som en isolator og bruges til fremstilling af integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12033-89-5
Molekylær formel N4Si3
Molekylvægt (g/mol) 140.28
MDL nummer MFCD00011230
InChI nøgle HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC navn Siliciumnitrid
SMIL N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) nitride, alpha-phase
Smeltepunkt 1900 °C (sublimering)
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.2 g/mL
Merck Index 14,8497
Opløselighedsinformation Uopløseligt vand.
Formel vægt 140.28
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Si3N4 90% min. (alpha form)