Få mere at vide
Silicium(IV) nitrid, alfafase, ca. 90%
Artikelnummer. 11320228
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320228 1 kg 1kg
11310228 50 g 50g
11300228 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042949.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140,28 g/mol
Silicium(IV)nitrid bruges i bilindustrien som materiale til motordele såsom dieselmotorer og gløderør. Den bruges til vippearmspuder til lavere slid i motorer med gnisttænding. Keramik fremstillet heraf viser god stødmodstand. På samme måde finder lejer lavet fra denne anvendelse i hovedmotorerne i NASA's rumfærge. Det fungerer som en isolator og i fremstillingen af integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12033-89-5
Molekylær formel N4Si3
Molekylvægt (g/mol) 140.28
MDL nummer MFCD00011230
InChI nøgle HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC navn Siliciumnitrid
SMIL N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) nitride
Smeltepunkt 1900 °C (sublimering)
Navn note Alfa-fase
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.2 g/mL
Merck Index 14,8497
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 140.28
Procent renhed 95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Si3N4 85% min (alpha form)