Få mere at vide
Silicon(IV) nitride, 99.3% (metals basis), typically 90% beta-phase
Beskrivelse
Silicium(IV)nitrid bruges i bilindustrien som materiale til motordele såsom dieselmotorer og gløderør. Den bruges til vippearmspuder til lavere slid i motorer med gnisttænding. Keramik fremstillet heraf viser god stødmodstand. På samme måde finder lejer lavet fra denne anvendelse i hovedmotorerne i NASA's rumfærge. Det fungerer som en isolator og i fremstillingen af integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) nitride |
| Smeltepunkt | 1900°C (sublimation) |
| Navn note | Typically 90% beta-phase |
| Farve | Grå til sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Si3N4 |
| Merck Index | 14,8497 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |