Få mere at vide
Silicon(IV) iodide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11364969
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11364969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087303.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lys-, luft- og fugtfølsom
Silicium(IV)iodid bruges som en precursor til fremstilling af siliciumamider. Det finder anvendelse ved fremstilling og ætsning af silicium i mikroelektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-84-4
Molekylær formel I4Si
Molekylvægt (g/mol) 535.70
MDL nummer MFCD00054041
InChI nøgle CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC navn tetraiodosilane
SMIL I[Si](I)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) iodide
Farve White
Fysisk form Crystals
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Formel vægt 535.7