Få mere at vide
Silicon(IV) iodide, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Silicium(IV)iodid bruges som en precursor til fremstilling af siliciumamider. Det finder anvendelse ved fremstilling og ætsning af silicium i mikroelektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 290 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) iodide |
| Smeltepunkt | 120°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 535.7 |
| Følsomhed | Air, light, and moisture sensitive |
| Vis mere |