Få mere at vide
Silicon(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11339638
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339638 100 g 100g
11329638 5 g 5g
11319638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044141.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Silicium(IV)iodid bruges som en precursor til fremstilling af siliciumamider. Det finder anvendelse ved fremstilling og ætsning af silicium i mikroelektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-84-4
Molekylær formel I4Si
Molekylvægt (g/mol) 535.70
MDL nummer MFCD00054041
InChI nøgle CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC navn tetraiodosilan
SMIL I[Si](I)(I)I
Tekniske data
Kogepunkt 290 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) iodide
Smeltepunkt 120°C
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SiI4
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 535.7
Procent renhed 99.999%
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Tæthed 4.198 g/mL