Få mere at vide
Silicium(IV)-jodid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11319638
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319638 25 g 25g
11329638 5 g 5g
11339638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044141.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535,70 g/mol
Silicium(IV)iodid bruges som en precursor til fremstilling af siliciumamider. Det finder anvendelse ved fremstilling og ætsning af silicium i mikroelektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13465-84-4
Molekylær formel I4Si
Molekylvægt (g/mol) 535.70
MDL nummer MFCD00054041
InChI nøgle CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC navn tetraiodosilan
SMIL I[Si](I)(I)I
Specifications
Kogepunkt 290 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) iodide
Smeltepunkt 120 °C
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Følsomhed Luft-, lys- og fugtfølsomhed
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.198 g/mL
Lineær formel SiI4
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 535.7
Procent renhed 99.999%