Få mere at vide
Silicium(IV)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824923
Mængde:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
10ml
3 L
Artikelnummer. 11384799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 069182.AB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicium(IV)chlorid anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af polysilicium. Det bruges også i halvlederindustrien, fotovoltaiske celler og i produktionen af optiske fibre. Dets derivater som trichlorsilan og silan bruges i Siemens behandle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-04-7
Molekylær formel Cl4Si
Molekylvægt (g/mol) 169.89
MDL nummer MFCD00011229
InChI nøgle FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC navn tetrachlorsilan
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 57.6°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) chloride
Smeltepunkt °C to 70°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 10 mL
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formel vægt 169.9
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Colourless liquid
Tæthed 1.483