Få mere at vide
Silicium(IV)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394799
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
10ml
3 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394799 3 x 1 L 3 L
11384799 10 mL 10ml
11364799 100 mL 100ml
11374799 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 069182.L7
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicium(IV)chlorid anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af polysilicium. Det bruges også i halvlederindustrien, fotovoltaiske celler og i produktionen af optiske fibre. Dets derivater som trichlorsilan og silan bruges i Siemens behandle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-04-7
Molekylær formel Cl4Si
Molekylvægt (g/mol) 169.89
MDL nummer MFCD00011229
InChI nøgle FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC navn tetrachlorsilan
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 57.6°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) chloride
Smeltepunkt °C to 70°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 3 x 1 L
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formel vægt 169.9
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Colourless liquid
Tæthed 1.483