Få mere at vide
Silicium(IV)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Silicium(IV)chlorid anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af polysilicium. Det bruges også i halvlederindustrien, fotovoltaiske celler og i produktionen af optiske fibre. Dets derivater som trichlorsilan og silan bruges i Siemens behandle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 57.6°C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) chloride |
| Smeltepunkt | °C to 70°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 169.9 |
| Lugt | Acrid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silicon(IV) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride