Få mere at vide
Silicon(IV) chloride, 99.998% (metals basis)
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Beskrivelse
Silicium(IV)chlorid bruges som halvlederkvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 57.6°C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) chloride |
| Smeltepunkt | -70°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 mL |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | SiCl4 |
| FN nummer | UN1818 |
| Merck Index | 14,8500 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silicon(IV) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Silicon tetrachloride