Få mere at vide
Silicium(IV)chlorid, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11369297
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369297 25 mL 25ml
11359297 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040148.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169,89 g/mol
Silicium(IV)chlorid bruges som halvlederkvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-04-7
Molekylær formel Cl4Si
Molekylvægt (g/mol) 169.89
MDL nummer MFCD00011229
InChI nøgle FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC navn tetrachlorsilan
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 57,6 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) chloride
Smeltepunkt -70 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 25 mL
Lugt Acrid
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.483 g/mL
Lineær formel SiCl4
FN nummer UN1818
Merck Index 14,8500
Opløselighedsinformation Reagerer med vand. Blandet med benzen, ether, kloroform.
Formel vægt 169.9
Procent renhed 99.998%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silicon(IV) chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride