Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: blandet med benzen, ether, kloroform, petroleumsether, carbontetrachlorid, tintetrachlorid, svovl, mono- og dichlorder, nedbrydes ved alkohol med udvikling af hydrogen, chlorid
P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.