Få mere at vide
Silicium(IV)bromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391559
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391559 50 g 50g
11381559 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014029.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-66-4 | Br4Si | 347.701 g/mol
Silicium(IV)bromid bruges til at dyrke tynde film af silicium ved den kemiske dampaflejringsmetode. Det bruges også til keramik, fugemasser og produktion af mange skæreværktøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-66-4
Molekylær formel Br4Si
Molekylvægt (g/mol) 347.701
MDL nummer MFCD00049530
InChI nøgle AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj
PubChem CID 82247
IUPAC navn tetrabromsilan
SMIL [Si](Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 154°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) bromide
Smeltepunkt 5°C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 50 g
FN nummer UN3264
Merck Index 14,8499
Formel vægt 347.72
Lugt Stench
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.800 g/mL