Få mere at vide
Silicon(IV) acetate
Artikelnummer. 11347008
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347008 50 g 50g
11357008 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014703.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 562-90-3 | C8H12O8Si | 264.26 g/mol
Siliciumtetraacetat anvendes til fremstilling af tynde siliciumdioxidfilm ved en direkte fotokemisk dampaflejringsmetode. Det tjener som en forløber til fremstilling af siliciumkomplekser med monofunktionelle bidentate Schiff-baser. Det bruges også som et alternativ til siliciumhydrid og alkoxid til lavtemperatur siliciumdioxidproduktion. Yderligere reagerer det med ethanol i fravær af vand for at få silicagel og ethylacetat. Derudover anvendes det som en sol-gel-precursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 562-90-3
Molekylær formel C8H12O8Si
Molekylvægt (g/mol) 264.26
MDL nummer MFCD00026184
InChI nøgle YZVRVDPMGYFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraacetate, tetraacetoxysilane, tetraacetyl orthosilicate, unii-vz7lp47epp, vz7lp47epp, silicon iv acetate, anhydrous, acetic acid, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, triacetoxysilyl acetate, silanetetrol, tetraacetate
PubChem CID 68419
IUPAC navn triacetyloxysilylacetat
SMIL CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
Tekniske data
Kogepunkt 160°C to 170°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) acetate
Smeltepunkt 110°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Merck Index 14,8498
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and benzene.
Formel vægt 264.27
Følsomhed Moisture sensitive