Få mere at vide
Silicium(IV) 2-ethylhexanoat, nominelt 75 % i ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476605
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476605 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15476605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044635.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 67939-81-5 | C32H60O8Si | 600.909 g/mol
Ved fremstilling af dets estere til kunstige smagsstoffer og ved fremstilling af hexylderivater, såsom hexylphenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) 2-ethylhexanoate
CAS 67939-81-5
Farve Gul
Molekylær formel C32H60O8Si
MDL nummer MFCD00269842
Mængde 250 g
FN nummer UN1170
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym silicon 2-ethylhexanoate, tetrakis 2-ethylhexanoic acid, tetraanhydride with silicic acid, 2-ethylhexanoic acid tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, tetraanhydride with silicic acid h4sio4, silicon 2-ethylhexanoate, min. 90, tris 2-ethylhexanoyloxy silyl 2-ethylhexanoate, silicon iv 2-ethylhexanoate in ethanol, silicic acid tetrakis 2-ethylhexanoic tetraanhydride, silicon iv 2-ethylhexanoate, nominally in ethanol
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
InChI nøgle UNKOLEUDCQIVBV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O[Si](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC navn tris(2-ethylhexanoyloxy)silyl-2-ethylhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 600.909
PubChem CID 106984
Formel vægt 600.91
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug