Få mere at vide
Silicium(II)oxid-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434845
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434845 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15434845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041093.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Silicium(II)oxid-forstøvningsmålbelægninger bruges til optiske anvendelser i reflektorer, projektørlamper, spejle, smykker og andre produkter. Belægningerne kan reducere refleksion i det nære infrarøde område eller fungere som interferenslag. Det bruges i tyndfilmskondensatorer, hybridkredsløb, halvlederkomponenter og andre elektroniske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(II) oxide sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 10097-28-6
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel OSi
MDL nummer MFCD00151536
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O+]#[Si-]
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
Molekylvægt (g/mol) 44.084
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Formel vægt 44.09
Procent renhed 99.9%