Få mere at vide
Silicon(II) oxide, Optical Grade, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483830
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483830 50 g 50g
11473830 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089829.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10097-28-6
Molekylær formel OSi
Molekylvægt (g/mol) 44.084
MDL nummer MFCD00151536
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
SMIL [O+]#[Si-]
Tekniske data
Kogepunkt 1880°C
Kemisk navn eller materiale Silicon (II) oxide
Smeltepunkt >1702°C
Farve Sort
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SiO
Merck Index 14,8496
Formel vægt 44.09
Procent renhed 99.7%
Grad Optisk
Lugt Odorless
Tæthed 2.13 g/mL