Få mere at vide
Silicon(II) oxide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407792
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11333438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036347.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
En vigtig anvendelse af siliciumoxid er produktion af portlandcement. Det bruges i fødevarer og farmaceutiske applikationer og i halvlederindustrien. Det er den vigtigste forløber for fremstilling af glas og silicium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10097-28-6
Molekylær formel OSi
Molekylvægt (g/mol) 44.084
MDL nummer MFCD00151536
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
SMIL [O+]#[Si-]
Tekniske data
Kogepunkt 1880°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(II) oxide
Smeltepunkt >1702°C
Farve Sort
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 44.09
Lugt Odorless
Tæthed 2.13 g/cm3 at 20°C