Få mere at vide
Silicium(II)-oxid, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
En vigtig anvendelse af siliciumoxid er produktion af portlandcement. Det bruges i fødevarer og farmaceutiske applikationer og i halvlederindustrien. Det er den vigtigste forløber for fremstilling af glas og silicium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1880 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(II) oxide |
| Smeltepunkt | >1702 °C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 2,13 g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |