Få mere at vide
Silicon(II) oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051647
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11328858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041711.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til vakuumaflejring
Silicium(II)oxid kan bruges til syntese af fine keramiske materialer, såsom siliciumnitrid, siliciumcarbid fine keramiske pulverråmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10097-28-6
Molekylær formel OSi
Molekylvægt (g/mol) 44.084
MDL nummer MFCD00151536
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
SMIL [O+]#[Si-]
Tekniske data
Kogepunkt 1880°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(II) oxide
Smeltepunkt >1702°C
Navn note 6 to 15mm Pieces
Fysisk form Pieces
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8496
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 44.09
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 2.13 g/mL