Få mere at vide
Silicium(II)oxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328858
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328858 100 g 100g
11318858 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041711.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til vakuumaflejring
Silicium(II)oxid kan bruges til syntese af fine keramiske materialer, såsom siliciumnitrid, siliciumcarbid fine keramiske pulverråmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10097-28-6
Molekylær formel OSi
Molekylvægt (g/mol) 44.084
MDL nummer MFCD00151536
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
SMIL [O+]#[Si-]
Tekniske data
Kogepunkt 1880 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon(II) oxide
Smeltepunkt >1702 °C
Navn note 6 til 15mm stykker
Fysisk form Brikker
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.13 g/mL
Merck Index 14,8496
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 44.09
Procent renhed 99.9%