Få mere at vide
Siliciumgranulat, jomfrupolyfiner, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon granular |
| Navn note | Virgin poly fines |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | ∽1/4 in. & down |
| Form | Chunks to Powder |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |