Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ for TLC Enantiomerseparation
Artikelnummer. p-8012427 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Mængde:
25
25 pakker
4
4 pakker
50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 50
Artikelnummer. 10422052
Brand: Macherey-Nagel™ 811058
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opløs en lang række enantiomerer. Chiralplate™ for TLC Enantiomer Separation består af et specielt lag tilgængeligt på glasplader med fluorescerende indikator.
Funktioner
  • Omvendt fase nano-silica imprægneret med Cu(II)-ioner og en chiral selektor (et prolinderivat, DP 31 43 726 og EP 0 143 147)
  • Adskillelse baseret på ligandudveksling, dvs. dannelse af ternære blandingsligandkomplekser med Cu(II)-ionerne; forskelle i stabiliteten af de diastereomere komplekser forårsager kromatografisk adskillelse
  • Fås som glasplader med fluorescerende indikator
Anvendelse
  • Enantiomer adskillelse af aminosyrer, N-methylaminosyrer, N-formylaminosyrer,α -alkylaminosyrer, thiazolidinderivater, dipeptider, lactoner,α -hydroxycarboxylsyrer
  • En anmeldelse af anvendelsen af CHIRALPLATE er givet af K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) –1130].
Tekniske data
Bagside materiale Silica
Materiale Silica
Mængde 25
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) For TLC Enantiomerseparation
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm