Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ for TLC Enantiomerseparation
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Mængde:
25
25 pakker
4
4 pakker
50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 50
Beskrivelse
Funktioner
- Omvendt fase nano-silica imprægneret med Cu(II)-ioner og en chiral selektor (et prolinderivat, DP 31 43 726 og EP 0 143 147)
- Adskillelse baseret på ligandudveksling, dvs. dannelse af ternære blandingsligandkomplekser med Cu(II)-ionerne; forskelle i stabiliteten af de diastereomere komplekser forårsager kromatografisk adskillelse
- Fås som glasplader med fluorescerende indikator
Anvendelse
- Enantiomer adskillelse af aminosyrer, N-methylaminosyrer, N-formylaminosyrer,α -alkylaminosyrer, thiazolidinderivater, dipeptider, lactoner,α -hydroxycarboxylsyrer
- En anmeldelse af anvendelsen af CHIRALPLATE er givet af K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) –1130].
Tekniske data
Tekniske data
| Bagside materiale | Silica |
| Materiale | Silicium |
| Mængde | 4 |
| Type | Glasplade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Til brug med (applikation) | For TLC Enantiomerseparation |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 20 cm |