Få mere at vide
Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV 254 glas HPTLC plader
Artikelnummer. 10466091 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10466091 20 x 20 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10466091 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 811071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    3461.95 DKK / Pakke med 25
    Spare 683.05 DKK
    16% Slukket
På lager
Designet til brug i HPTLC. Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV 254 glas HPTLC plader har et lag af modificeret nano silica med en fluorescerende indikator for kortbølget UV (254nm). Den er fugtbar med vand, syrefast og stabil ved pH 2 –10.
RP-18 W/UV 254 glasplader har octadecyl-modificerede silicalag med en fluorescerende indikator til brug i højtydende tyndtlagskromatografi (HPTLC). De kan anvendes i normal fase eller omvendt fase adskillelsestilstande med eluenter fra vandfri opløsningsmidler til blandinger med høje koncentrationer af vand. Elueringsmidlets relative polaritet bestemmer lagets polaritet.
  • Syrebestandigt produkt med en lyseblå fluorescens til kortbølget UV (254nm)
  • UV-absorberende stoffer fremstår som mørkeblå til sorte pletter på en lyseblå baggrund
  • Polaritetsrækkefølge: silica> DIOL> NH2> CN> RP-2> C18-50>RP-18 W> C18-100
  • Anbefalet anvendelse: aminophenoler, barbiturater, konserveringsmidler, nukleobaser, polycykliske aromatiske kulbrinter, steroider, tetracykliner, blødgøringsmidler (phthalater)
  • Stabil ved pH 2 –10; Kulstofindhold 14%
Tekniske data
Bagside materiale Silica 60
Materiale Silicagel med Octadecyl (C18, ODS, RP18) Modifikation
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25/Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) HPTLC
Porevolumen 0.75 mL/g
Sorbent Silicagel med Octadecyl (C18, ODS, RP18) Modifikation
Specifik overflade 500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm