Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Foldeskørtstop af silikone
Artikelnummer. p-8004866
Diameter (metrisk):
7,1 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Artikelnummer. 11744598
Brand: Saint Gobain Life Sciences 467007100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne prop til biologi, mikrobiologi og hæmatologi samt fødevarevidenskab, teknisk, medicinsk og hospitalsudstyr. Silicon Folding Skirt Stopper er særligt velegnet til alle typer vævskulturarbejde.
  • Todelte foldeskørtestoppere
  • Designet med en dobbelt forsegling for at holde beholderens indhold sikkert
  • Ideel til fastgørelse af glas-, metal- og plastikbeholdere
  • Den nederste sektion griber om ydersiden af beholderen, og den øvre hule prop har ringformede takker for at give en tæt forsegling ved fælgen
  • Øvre hulpropsektion kan perforeres for at trække indholdet ud uden at fjerne proppen og forbliver vandtæt selv efter flere perforeringer
  • Biologisk neutrale og ikke-giftige silikonehætter til lukning af rør og kolber
  • Lugtfri, smagløs, ikke-klæbende og modstandsdygtig over for ældning
  • Ikke-toksisk, biologisk neutral
  • FDA/BGA godkendt
  • Til reagensglas
  • Nem at installere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 7,1 mm
Mængde 1 stk.
Farve Klarhed
Materiale Silikone
Produkttype Folding Skirt Stopper