Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Foldeskørtstop af silikone
Beskrivelse
- Todelte foldeskørtestoppere
- Designet med en dobbelt forsegling for at holde beholderens indhold sikkert
- Ideel til fastgørelse af glas-, metal- og plastikbeholdere
- Den nederste sektion griber om ydersiden af beholderen, og den øvre hule prop har ringformede takker for at give en tæt forsegling ved fælgen
- Øvre hulpropsektion kan perforeres for at trække indholdet ud uden at fjerne proppen og forbliver vandtæt selv efter flere perforeringer
- Biologisk neutrale og ikke-giftige silikonehætter til lukning af rør og kolber
- Lugtfri, smagløs, ikke-klæbende og modstandsdygtig over for ældning
- Ikke-toksisk, biologisk neutral
- FDA/BGA godkendt
- Til reagensglas
- Nem at installere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 7,1 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Folde-skørtstopper |