Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Foldeskørtstop af silikone
Artikelnummer. 11714608
Skift visning
Diameter (metrisk):
7,1 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11714608 16 mm Pakke med 20
11744598 7,1 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11714608 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. 46701820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.75 DKK
    215.78 DKK / Pakke med 20
    Spare 74.97 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug denne prop til biologi, mikrobiologi og hæmatologi samt fødevarevidenskab, teknisk, medicinsk og hospitalsudstyr. Silicon Folding Skirt Stopper er særligt velegnet til alle typer vævskulturarbejde.
  • Todelte foldeskørtestoppere
  • Designet med en dobbelt forsegling for at holde beholderens indhold sikkert
  • Ideel til fastgørelse af glas-, metal- og plastikbeholdere
  • Den nederste sektion griber om ydersiden af beholderen, og den øvre hule prop har ringformede takker for at give en tæt forsegling ved fælgen
  • Øvre hulpropsektion kan perforeres for at trække indholdet ud uden at fjerne proppen og forbliver vandtæt selv efter flere perforeringer
  • Biologisk neutrale og ikke-giftige silikonehætter til lukning af rør og kolber
  • Lugtfri, smagløs, ikke-klæbende og modstandsdygtig over for ældning
  • Ikke-toksisk, biologisk neutral
  • FDA/BGA godkendt
  • Til reagensglas
  • Nem at installere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) 16 mm
Mængde 1 stk.
Farve Klarhed
Materiale Silikone
Produkttype Folde-skørtstopper