Få mere at vide
Siliciumdioxid, purum p.a., syre renset, Solstice
Artikelnummer. 15627340
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15627340 5 kg 5kg
15617340 500 g 500g
15607340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15627340 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 848805KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Purum pa, syrerenset
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60676-86-0
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon dioxide
Mængde 5 kg
Lineær formel SiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 60,08g/mol
Tæthed 2,6 g/ml ved 25 °C