Beskrivelse
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon dioxide |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | SiO2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 60.08g/mol |
| Tæthed | 2.6g/mL at 25°C |