Få mere at vide
Siliciumdioxid, brændt, rå, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691680 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
50kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15691680 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15671680 2.5 kg 2.5kg
15681680 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691680 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 186486X2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til rensning af platindigeler, brændte, rå
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon Dioxide
Mængde 6 x 2.5 kg
Lineær formel SiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 60.08