Få mere at vide
Siliciumdioxid, 99,998 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 11954121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
20 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
20g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11954121 100 g Glasflaske 100g
11944121 5 g Glasflaske 5g
11934121 20 g Glasflaske 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437151000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
For ultra-trace-analyse | CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn silandion
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon dioxide
Smeltepunkt 1610,0 °C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Løsning
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 44,5 til 47,9% (Si)
Lineær formel SiO2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 60.08
Procent renhed 99.998%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon dioxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.