Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon dioxide |
| Smeltepunkt | 1610,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 20 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 44,5 til 47,9% (Si) |
| Lineær formel | SiO2 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Formel vægt | 60.08 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silicon dioxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.