Få mere at vide
Kartell™ Silikone koniske stoppere
Artikelnummer. 10256911
Størrelse:
Dia Top/Bund: 12/9mm
Dia Top/Bund: 16/12mm
Dia Top/Bund: 20/14mm
Dia Top/Bund: 30/21 mm
Dia. Top/bund: 15/11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10256911
Brand: Kartell™ 0380300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af silicium for at gøre disse propper velegnede til anvendelser, der involverer fødevarer. Kartell™ Silikone koniske propper fås i en række forskellige størrelser til at lukke en række forskellige huller.
  • Velegnet til brug i fødevare- og drikkevareindustrien
  • Konisk prop
  • Autoklaverbar
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Højde (metrisk) 18 mm
Mængde 1/Pk.
Størrelse Dia. Top/bund: 15/11 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Diameter (metrisk) bund 11 mm
Diameter (metrisk) Top 15 mm
Materiale Silikone
Produkttype Tilspidset prop
Form Konisk