Få mere at vide
Kartell™ Silikone koniske stoppere
Beskrivelse
- Velegnet til brug i fødevare- og drikkevareindustrien
- Konisk prop
- Autoklaverbar
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 24 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Størrelse | Dia Top/Bund: 20/14mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) bund | 14 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 20 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Tilspidset prop |
| Form | Konisk |