Få mere at vide
Siliciumcarbid whiskers, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339037
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339037 10 g 10g
11359037 50 g 50g
11349037 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038787.09
 Begrænset vare
På lager
Slibemiddel til polering/slibning
Anvendes til slibemidler, polering, slibning. Det er almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er de lysemitterende dioder og sensorer. Det er utilitaristisk til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Siliciumcarbid whiskers og zirconiumdiborid keramik spiller sammensat en vigtig rolle i revnehelende adfærd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide whiskers
Smeltepunkt 2700°C
Farve Sort til grå
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water.
Formel vægt 40.1
Lugt Odorless
Tæthed 3.2