Få mere at vide
Siliciumcarbid sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia. x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk, 99,5% (metalbasis ekskl. B), Thermo Scientific™
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon carbide sputtering target |
| Navn note | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Mængde | 1 Ea. |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen B) |
| MDL nummer | MFCD00049531 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 40.1 |
| Procent renhed | 99.5% |