Få mere at vide
Siliciumkarbidpulver, superfint, korn 600
Description
Siliciumcarbidpulver bruges på grund af sin hårdhed i slibende bearbejdningsprocesser såsom slibning, honing, vandstråleskæring og sandblæsning. Og bruges også som støtte- og reolmateriale i højtemperaturovne, såsom til brænding af keramik, glassmeltning eller glasstøbning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Siliciumcarbidpulver bruges på grund af sin hårdhed i slibende bearbejdningsprocesser såsom slibning, honing, vandstråleskæring og sandblæsning. Og bruges også som støtte- og reolmateriale i højtemperaturovne, såsom til brænding af keramik, glassmeltning eller glasstøbning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Silicon carbide powder |
| Navn note | Superfin, 600 korn |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.16 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | methanidylidynesilanylium |
| Formel vægt | 40.1 |