Få mere at vide
Siliciumkarbidpulver, superfint, korn 600
Artikelnummer. 11480054
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480054 500 g 500g
11490054 2500 g 2500g
11400064 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13561.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.23 DKK
    499.65 DKK / 500g
    Spare 55.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Siliciumcarbidpulver bruges på grund af sin hårdhed i slibende bearbejdningsprocesser såsom slibning, honing, vandstråleskæring og sandblæsning. Og bruges også som støtte- og reolmateriale i højtemperaturovne, såsom til brænding af keramik, glassmeltning eller glasstøbning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Siliciumcarbidpulver bruges på grund af sin hårdhed i slibende bearbejdningsprocesser såsom slibning, honing, vandstråleskæring og sandblæsning. Og bruges også som støtte- og reolmateriale i højtemperaturovne, såsom til brænding af keramik, glassmeltning eller glasstøbning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide powder
Navn note Superfin, 600 korn
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
Formel vægt 40.1
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.16