Få mere at vide
Silicon carbide powder, medium, 120 grit
Artikelnummer. p-7081386
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Artikelnummer. 11453744
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11337.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Anvendes i slibemidler, til polering og slibning. Det er almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Siliciumcarbid whiskers og zirconiumdiborid keramik. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i slibemidler, til polering og slibning. Det er almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Siliciumcarbid whiskers og zirconiumdiborid keramik. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Opløselighed Opløseligt i smeltet natriumhydroxid, kaliumhydroxid og i
smeltet jern.
Bemærk
Hold det væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide powder
Navn note Medium, 120 grit
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel SiC
Opløselighedsinformation Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
Formel vægt 40.1
Lugt Odorless
Tæthed 3.16