Få mere at vide
Siliciumkarbidpulver, medium, korn 120
Artikelnummer. 11463744
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463744 2500 g 2500g
11453744 500 g 500g
11473744 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463744 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11337.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1641.82 DKK
    1476.65 DKK / 2500g
    Spare 165.17 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Anvendes i slibemidler, til polering og slibning. Det er almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Siliciumcarbid whiskers og zirconiumdiborid keramik. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i slibemidler, til polering og slibning. Det er almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Siliciumcarbid whiskers og zirconiumdiborid keramik. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Opløselighed Opløseligt i smeltet natriumhydroxid, kaliumhydroxid og i
smeltet jern.
Bemærk
Hold det væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide powder
Navn note Medium, 120 korn
Fysisk form Pulver
Mængde 2500 g
Lineær formel SiC
Opløselighedsinformation Opløselig i smeltet natriumhydroxid, kaliumhydroxid og i smeltet jern.
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
Formel vægt 40.1
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.16