Få mere at vide
Siliciumkarbidpulver, groft korn 46
Beskrivelse
Siliciumcarbid bruges i slibemidler, til polering og slibning. Det er meget brugt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Siliciumcarbid anvendes i slibemidler, til polering og slibning. Det er meget brugt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Opløselighed Opløseligt i smeltet natriumhydroxid, kaliumhydroxid og i
smeltet jern.
Bemærk
Hold det væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon carbide powder |
| Navn note | grov, 46 korn |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.16 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i smeltet natriumhydroxid, kaliumhydroxid og i smeltet jern. |
| IUPAC navn | methanidylidynesilanylium |
| Formel vægt | 40.1 |