Få mere at vide
Silicon carbide, beta-phase, nanopowder
Artikelnummer. p-4407789
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11435480
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044646.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
S.A. 70 til 90 m2 /g
Siliciumcarbid kan bruges i meget hård keramik, der er meget udbredt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid som lysemitterende dioder (LED'er) og detektorer i tidlige radioer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide
Smeltepunkt 2700°C
Navn note beta-phase
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
IUPAC navn methanidylidynesilylium
Formel vægt 40.1