Få mere at vide
Siliciumkarbid, betafase, nanopulver
Artikelnummer. 11435480
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435480 5 g 5g
11445480 25 g 25g
11455480 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044646.06
 Begrænset vare
På lager
S.A. 70 til 90 m2/g | CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Siliciumcarbid kan bruges i meget hård keramik, der er meget udbredt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid som lysemitterende dioder (LED'er) og detektorer i tidlige radioer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide
Smeltepunkt 2700°C
Navn note beta-phase
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
IUPAC navn methanidylidynesilylium
Formel vægt 40.1