Få mere at vide
Silicon carbide, beta-phase, nanopowder, 95% min
Artikelnummer. p-7059063
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11344918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043884.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Siliciumcarbid bruges i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Brugt i elektroniske applikationer, mål gastemperaturer i en optisk teknik kaldet tynd filamentpyrometri. Anvendes i smykker, stålproduktion, grafemproduktion. Det bruges også til produktion af eksponentielle modstande, trådsavning, byggeindustrien, et fyldstof i plast og kompositter, keramiske sintrede dele, ferriter og bløde metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide
Smeltepunkt 2700°C
Navn note beta-phase
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Merck Index 14,8492
Opløselighedsinformation Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
Formel vægt 40.1
Procent renhed ≥95%