Få mere at vide
Siliciumkarbid, beta-fase, nanopulver, 95% min
Beskrivelse
Siliciumcarbid bruges i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Brugt i elektroniske applikationer, mål gastemperaturer i en optisk teknik kaldet tynd filamentpyrometri. Anvendes i smykker, stålproduktion, grafemproduktion. Det bruges også til produktion af eksponentielle modstande, trådsavning, byggeindustrien, et fyldstof i plast og kompositter, keramiske sintrede dele, ferriter og bløde metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon carbide |
| Smeltepunkt | 2700 °C |
| Navn note | Beta-fase |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,8492 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand, alkohol; Opløseligt i fusioneret alkali |
| IUPAC navn | methanidylidynesilylium |
| Vis mere |